Drukuj
N,N-Dimetyloanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
115920010 115920025 115920050 115920100
ACRO115920010EA 305 PLN
ACRO115920010 ACRO115920025 ACRO115920050 ACRO115920100
N,N-Dimetyloanilina 99%
N,N-Dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 193…194 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008304
Numer CAS: 121-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-493-5
Jednostka: 2253
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %