N,N-Dietyloanilina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10560.0D
A10560.0F
A10560.AP
A10560.0DEA
2910
PLN
A10560.0D
A10560.0F
A10560.AP
N,N-Dietyloanilina ≥99%
N,N-Dietyloanilina
Purity: 99%
CAS No.: 91-66-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5420
Melting Point: -38°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 742483
Merck Reference: 14,3114
UN No.: 2432
MDL No.: MFCD00009042
Formuła:
C₁₀H₁₅N Temp. Wrzenia: 215…216 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 0,936 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009042 Numer CAS: 91-66-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-088-8 Jednostka: 2432 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,3114 |