N,N-Dibutylaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13390.06
L13390.14
L13390.06EA
211
PLN
L13390.06
L13390.14
N,N-Dibutylaniline ≥97%
N,N-Dibutylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 613-29-6
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.35
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂CH₂CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 269…270 °C Temp. topnienia: –32 °C Gęstość: 0,906 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035799 Numer CAS: 613-29-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-335-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |