Drukuj
Oranż metylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
68250-25G 68250-500G
SIAL68250-25GEA 175 PLN
SIAL68250-25G SIAL68250-500G
Oranż metylowy, Sigma-Aldrich®
Oranż metylowy
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Temp. Wrzenia: ∼90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Jednostka: 3143
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06127