Drukuj
Oranż metylowy ACS, Reag. Ph. Eur.
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
1.01322.0025EA 379 PLN
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
Oranż metylowy ACS, Reag. Ph. Eur.
Oranż metylowy
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Temp. Wrzenia: ∼90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: > 300 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Jednostka: 3143
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06127
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials