Oranż metylowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
A17604.22
A17604.36
A17604.22EA
297
PLN
A17604.22
A17604.36
Oranż metylowy
Oranż metylowy
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point:
Formuła:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327.34 g/mol Temp. Wrzenia: ∼90 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007502 Numer CAS: 547-58-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3 Jednostka: 3143 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,06127 |