Oranż metylowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
17874.06
17874.14
17874.22
17874.06EA
183
PLN
17874.06
17874.14
17874.22
Oranż metylowy ACS
Oranż metylowy
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Crystalline
Appearance: Orange
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point:
Formuła:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Temp. Wrzenia: ∼90 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007502 Numer CAS: 547-58-0 Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3 Jednostka: 3143 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6105 |