Drukuj
Oranż metylowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
414660100 414660250 414661000
ACRO414660100EA 158 PLN
ACRO414660100 ACRO414660250 ACRO414661000
Oranż metylowy ACS
Oranż metylowy
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Temp. Wrzenia: ∼90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Jednostka: 3143
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06127
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ