Drukuj
Oranż metylowy, pure Indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
151421000 151425000
ACRO151421000EA 278 PLN
ACRO151421000 ACRO151425000
Oranż metylowy, pure Indicator
Oranż metylowy
Formuła: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼90 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Temp. Zapłonu: 38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007502
Numer CAS: 547-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-925-3
Jednostka: 3143
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,06127
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH)
Visual transition interval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)