3-Jodofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11155.09
A11155.18
A11155.09EA
438
PLN
A11155.09
A11155.18
3-Jodofenol ≥98%
3-Jodofenol
Purity: 98%
CAS No.: 626-02-8
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅IO Temp. topnienia: 38…43 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002261 Numer CAS: 626-02-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-923-2 Jednostka: 3335 ADR: 9, |