Drukuj
2-Jodofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 442 PLN
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Jodofenol 98%
2-Jodofenol
Formuła: C₆H₅IO
Temp. Wrzenia: 186…187 °C (160 mmHg)
Temp. topnienia: 37…43 °C
Gęstość: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013963
Numer CAS: 533-58-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-569-9
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05057
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %