2,4,6-Trijodofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17145.06
A17145.14
A17145.22
A17145.06EA
305
PLN
A17145.06
A17145.14
A17145.22
2,4,6-Trijodofenol ≥98%
2,4,6-Trijodofenol
Purity: 98%
CAS No.: 609-23-4
Molecular Formula: C6H3I3O
Formula Weight: 471.80
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2046861
Formuła:
C₆H₃I₃O Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002179 Numer CAS: 609-23-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-186-7 |