Drukuj
4-Jodoanizol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 206 PLN
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Jodoanizol 98%
Formuła: C₇H₇IO
Temp. Wrzenia: 237 °C (726 mmHg)
Temp. topnienia: 46…51 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001056
Numer CAS: 696-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-798-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %