3-Jodoanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-iodoanisole
A14208.06
A14208.14
A14208.06EA
241
PLN
A14208.06
A14208.14
3-Jodoanizol ≥98%
3-Jodoanizol
Purity: 98%
CAS No.: 766-85-8
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇IO Temp. Wrzenia: 243…244 °C Gęstość: 1,780 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001048 Numer CAS: 766-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-173-1 |