Drukuj
3-Jodoanizol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
222020050 222020250 222021000
ACRO222020050EA 168 PLN
ACRO222020050 ACRO222020250 ACRO222021000
3-Jodoanizol 97%
3-Jodoanizol
Formuła: C₇H₇IO
Temp. Wrzenia: 244…245 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001048
Numer CAS: 766-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-173-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %