1-Jodo-4-nitrobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23950.06
B23950.14
B23950.22
B23950.06EA
246
PLN
B23950.06
B23950.14
B23950.22
1-Jodo-4-nitrobenzen ≥98%
1-Jodo-4-nitrobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 636-98-6
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Melting Point: 172-177°
Boiling Point: 288-290°
MDL No.: MFCD00007299
Formuła:
C₆H₄INO₂ MW: 249.01 g/mol Temp. Wrzenia: 288…290 °C Temp. topnienia: 172…177 °C Gęstość: 2.273 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007299 Numer CAS: 636-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-272-7 |