Drukuj
1-Jodo-4-nitrobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122380250 122381000
ACRO122380250EA 392 PLN
ACRO122380250 ACRO122381000
1-Jodo-4-nitrobenzen 99%
1-Jodo-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄INO₂
Temp. Wrzenia: 289 °C (772 mmHg)
Temp. topnienia: 171…173 °C
Gęstość: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007299
Numer CAS: 636-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-272-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.05
pH 8 to 9
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %