1-Jodo-3-nitrobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21605.14
B21605.22
B21605.14EA
373
PLN
B21605.14
B21605.22
1-Jodo-3-nitrobenzen ≥99%
1-Jodo-3-nitrobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 645-00-1
Molecular Formula: C6H4INO2
Formula Weight: 249.01
Flash Point: 71°(159°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 279-280°
Beilstein Reference: 1525167
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00007218
Formuła:
C₆H₄INO₂ Temp. Wrzenia: 279…280 °C Temp. topnienia: 35…38 °C Gęstość: 2,227 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007218 Numer CAS: 645-00-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-427-9 Jednostka: 2926 ADR: 4.1,III |