4-Jodoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21936.18
B21936.30
B21936.18EA
433
PLN
B21936.18
B21936.30
4-Jodoanilina ≥98%
4-Jodoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 540-37-4
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 774101
Merck Reference: 14,5027
MDL No.: MFCD00007848
Formuła:
C₆H₆IN Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 61…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007848 Numer CAS: 540-37-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-743-4 Klasyfikacja Merck : 14,5027 |