3-Jodoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01159.09
L01159.18
L01159.09EA
477
PLN
L01159.09
L01159.18
3-Jodoanilina ≥98%
3-Jodoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 626-01-7
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Flash Point:
Formuła:
C₆H₆IN Temp. Wrzenia: 145…146 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 21…24 °C Gęstość: 1,821 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007781 Numer CAS: 626-01-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-922-7 |