2-Jodoanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13059.06
A13059.14
A13059.18
A13059.22
A13059.06EA
296
PLN
A13059.06
A13059.14
A13059.18
A13059.22
2-Jodoanilina ≥98%
2-Jodoanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 615-43-0
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Flash Point:
Formuła:
C₆H₆IN Temp. Wrzenia: 263 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 53…57 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007680 Numer CAS: 615-43-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-426-0 |