Drukuj
2-Jodoanilina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 236 PLN
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Jodoanilina 98%
2-Jodoanilina
Formuła: C₆H₆IN
Temp. Wrzenia: 263 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007680
Numer CAS: 615-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-426-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %