5-Iodosalicylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-5-iodobenzoic acid
B21291.14
B21291.22
B21291.36
B21291.14EA
318
PLN
B21291.14
B21291.22
B21291.36
5-Iodosalicylic acid ≥97%
5-Iodosalicylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 119-30-2
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: 194-199°
Beilstein Reference: 2090443
Formuła:
C₇H₅IO₃ MW: 264.02 g/mol Temp. Wrzenia: 371 Temp. topnienia: 194…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002458 Numer CAS: 119-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-313-5 |