Kwas 5-jodoantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-5-iodobenzoic acid
A19838.06
A19838.14
A19838.06EA
114
PLN
A19838.06
A19838.14
Kwas 5-jodoantranilowy 98%
Kwas 5-jodoantranilowy
Purity: 98%
CAS No.: 5326-47-6
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 639029
Formuła:
C₇H₆INO₂ MW: 263.03 g/mol Temp. Wrzenia: 360 Temp. topnienia: ∼ 220 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007849 Numer CAS: 5326-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 226-205-7 |