Kwas 4-jodobenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10730.09
A10730.18
A10730.30
A10730.09EA
321
PLN
A10730.09
A10730.18
A10730.30
Kwas 4-jodobenzoesowy ≥97%
Kwas 4-jodobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 619-58-9
Molecular Formula: C7H5IO2
Formula Weight: 248.02
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 1860232
Formuła:
C₇H₅IO₂ Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa) Gęstość: 2,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002533 Numer CAS: 619-58-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-603-2 |