Drukuj
Kwas 4-jodobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
124480100 124480500
ACRO124480100EA 231 PLN
ACRO124480100 ACRO124480500
Kwas 4-jodobenzoesowy 98%
Kwas 4-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₂
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 270…274 °C
Gęstość: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002533
Numer CAS: 619-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-603-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %