Kwas 3-jodobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
m-Iodobenzoic acid
A11515.30
A11515.18
A11515.09
A11515.30EA
4060
PLN
A11515.30
A11515.18
A11515.09
Kwas 3-jodobenzoesowy ≥98%
Kwas 3-jodobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 618-51-9
Molecular Formula: C7H5IO2
Formula Weight: 248.02
Melting Point: 186-188°
Beilstein Reference: 971088
Formuła:
C₇H₅IO₂ MW: 248.02 g/mol Temp. Wrzenia: 337 Temp. topnienia: 186…188 °C Gęstość: 2.171 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002496 Numer CAS: 618-51-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-555-2 |