Drukuj
Kwas 3-jodobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: m-Iodobenzoic acid
160480100 160480500
ACRO160480100EA 213 PLN
ACRO160480100 ACRO160480500
Kwas 3-jodobenzoesowy 98%
Kwas 3-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₂
MW: 248.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 337
Temp. topnienia: 185…189 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002496
Numer CAS: 618-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-555-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %