Drukuj
Kwas 2-jodobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Iodobenzoic acid
122340250 122341000 122345000
ACRO122340250EA 149 PLN
ACRO122340250 ACRO122341000 ACRO122345000
Kwas 2-jodobenzoesowy 98%
Kwas 2-jodobenzoesowy
Formuła: C₇H₅IO₂
MW: 248.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 314
Temp. topnienia: 161…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002419
Numer CAS: 88-67-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-850-7
Klasyfikacja Merck : 13,05052
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %