2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
TIBA
L02679.06
L02679.14
L02679.22
L02679.06EA
325
PLN
L02679.06
L02679.14
L02679.22
2,3,5-Triiodobenzoic acid ≥98%
2,3,5-Triiodobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 88-82-4
Molecular Formula: C7H3I3O2
Formula Weight: 499.81
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1955088
Formuła:
C₇H₃I₃O₂ Temp. Wrzenia: 416 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 220…222 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002420 Numer CAS: 88-82-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-859-6 |