Drukuj
4-Jodobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Iodobenzonitrile
412380250 412380050
ACRO412380250EA 1230 PLN
ACRO412380250 ACRO412380050
4-Jodobenzonitryl 99%
4-Jodobenzonitryl
Formuła: C₇H₄IN
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051310
Numer CAS: 3058-39-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene