Drukuj
3-Jodobenzonitryl 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
368600010 368600100
ACRO368600010EA 77.3 PLN
ACRO368600010 ACRO368600100
3-Jodobenzonitryl 97%
3-Jodobenzonitryl
Formuła: C₇H₄IN
Temp. topnienia: 39…44 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079762
Numer CAS: 69113-59-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %