Drukuj
5-Iodovanillin 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
156670050 156670250
ACRO156670050EA 132 PLN
ACRO156670050 ACRO156670250
5-Iodovanillin 97%
5-Iodovanillin
Formuła: C₈H₇IO₃
Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 180…184 °C
Numer MDL: MFCD00006941
Numer CAS: 5438-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 226-617-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01