2-Jodobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17446.03
L17446.06
L17446.03EA
747
PLN
L17446.03
L17446.06
2-Jodobenzaldehyd ≥98%
2-Jodobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 26260-02-6
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 102°/3mm
Beilstein Reference: 1927296
MDL No.: MFCD00039570
Formuła:
C₇H₅IO Temp. Wrzenia: 102 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 36…37 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00039570 Numer CAS: 26260-02-6 |