Drukuj
2-Jodobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
368170010 368170050
ACRO368170010EA 542 PLN
ACRO368170010 ACRO368170050
2-Jodobenzaldehyd 98%
2-Jodobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅IO
Temp. Wrzenia: 129 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039570
Numer CAS: 26260-02-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %