Drukuj
jodobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Phenyliodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20730.0100 8.20730.0250
8.20730.0100EA 551 PLN
8.20730.0100 8.20730.0250
jodobenzen for synthesis, Sigma-Aldrich®
jodobenzen
Formuła: C₆H₅I
MW: 204.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 188
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.838 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 74
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001029
Numer CAS: 591-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-719-6
Klasyfikacja Merck : 13,05051
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.34 g/l (30 °C) (experimental)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 204.01 g/mol
Boiling Point 187 - 189 °C
Vapor Pressure 1.41 hPa (25 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.6198 (20 °C, 589 nm)
Density 1.83 g/cm3 (20 °C)