jodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phenyliodide
A12788.0B
A12788.18
A12788.22
A12788.0BEA
3900
PLN
A12788.0B
A12788.18
A12788.22
jodobenzen ≥98%
jodobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 591-50-4
Molecular Formula: C6H5I
Formula Weight: 204.01
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.826
Refractive Index: 1.6200
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Aromatic
Melting Point: -31°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1446140
Merck Reference: 14,5029
MDL No.: MFCD00001029
Formuła:
C₆H₅I MW: 204.01 g/mol Temp. Wrzenia: 188…189 °C Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1.826 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001029 Numer CAS: 591-50-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-719-6 Klasyfikacja Merck : 13,05051 |