Drukuj
jodobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyliodide
122331000 122335000
ACRO122331000EA 650 PLN
ACRO122331000 ACRO122335000
jodobenzen 98%
jodobenzen
Formuła: C₆H₅I
MW: 204.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 188 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1.82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001029
Numer CAS: 591-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-719-6
Klasyfikacja Merck : 13,05051
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %