1,4-Dijodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15335.14
A15335.22
A15335.14EA
438
PLN
A15335.14
A15335.22
1,4-Dijodobenzen ≥98%
1,4-Dijodobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 624-38-4
Molecular Formula: C6H4I2
Formula Weight: 329.91
Melting Point: 128-132°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00001054
Formuła:
C₆H₄I₂ Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 128…132 °C Gęstość: 2,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001054 Numer CAS: 624-38-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-842-2 |