Drukuj
1,4-Dijodobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
185970500 185972500
ACRO185970500EA 507 PLN
ACRO185970500 ACRO185972500
1,4-Dijodobenzen 98%
1,4-Dijodobenzen
Formuła: C₆H₄I₂
Temp. Wrzenia: 285 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 128…132 °C
Gęstość: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001054
Numer CAS: 624-38-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-842-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 133 °C
GC ≥97.5 %