1,3-Dijodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17445.06
L17445.14
L17445.06EA
292
PLN
L17445.06
L17445.14
1,3-Dijodobenzen ≥98%
1,3-Dijodobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 626-00-6
Molecular Formula: C6H4I2
Formula Weight: 329.91
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄I₂ Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 35…37 °C Gęstość: 2,470 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041731 Numer CAS: 626-00-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-921-1 |