Drukuj
1,3-Dijodobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
407740050 407740250
ACRO407740050EA 216 PLN
ACRO407740050 ACRO407740250
1,3-Dijodobenzen 98%
1,3-Dijodobenzen
Formuła: C₆H₄I₂
MW: 329.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 286
Temp. topnienia: 33…37 °C
Gęstość: 2.47 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041731
Numer CAS: 626-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-921-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Powder or crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %