1,2-Dijodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24425.03
B24425.06
B24425.14
B24425.03EA
281
PLN
B24425.03
B24425.06
B24425.14
1,2-Dijodobenzen ≥98%
1,2-Dijodobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 615-42-9
Molecular Formula: C6H4I2
Formula Weight: 329.91
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄I₂ Temp. Wrzenia: 282 °C Gęstość: 2,524 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001038 Numer CAS: 615-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-425-5 |