Drukuj
1,2-Dijodobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
218400050 218400200
ACRO218400050EA 609 PLN
ACRO218400050 ACRO218400200
1,2-Dijodobenzen 98%
1,2-Dijodobenzen
Formuła: C₆H₄I₂
Temp. Wrzenia: 152 °C (15 mmHg)
Gęstość: 2,52 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001038
Numer CAS: 615-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-425-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %