Drukuj
4-Fluorotiofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
119650100 119650500
ACRO119650100EA 347 PLN
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorotiofenol 97%
4-Fluorotiofenol
Formuła: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 164 °C (1013 hPa)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004846
Numer CAS: 371-42-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-737-6
Jednostka: 1228
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure