Pentafluorofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
A15574.06
A15574.14
A15574.22
A15574.06EA
310
PLN
A15574.06
A15574.14
A15574.22
Pentafluorofenol ≥99%
Pentafluorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 771-61-9
Molecular Formula: C6HF5O
Formula Weight: 184.06
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1912584
MDL No.: MFCD00002156
Formuła:
C₆HF₅O Temp. Wrzenia: 143 °C Temp. topnienia: 32…36 °C Gęstość: 1,757 Temp. Zapłonu: 72 °C (161 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002156 Numer CAS: 771-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-235-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |