Drukuj
Pentafluorofenol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 200 PLN
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorofenol 99+%
Pentafluorofenol
Formuła: C₆HF₅O
Temp. Wrzenia: 143 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 34…36 °C
Gęstość: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002156
Numer CAS: 771-61-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-235-8
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %