Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
188390050 188390250
ACRO188390050EA 273 PLN
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
Formuła: C₆H₂F₄O
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…38 °C
Temp. Zapłonu: 79 °C
Numer MDL: MFCD00002157
Numer CAS: 769-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-209-6
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %