4-fluorofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11945.14
A11945.22
A11945.36
A11945.14EA
292
PLN
A11945.14
A11945.22
A11945.36
4-fluorofenol ≥99%
4-fluorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 371-41-5
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 68°(154°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1362752
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002316
Formuła:
C₆H₅FO Temp. Wrzenia: 185…188 °C Temp. topnienia: 44…50 °C Gęstość: 1,22 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002316 Numer CAS: 371-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 206-736-0 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |