Drukuj
4-fluorofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119560250 119561000
ACRO119560250EA 207 PLN
ACRO119560250 ACRO119561000
4-fluorofenol 99%
4-fluorofenol
Formuła: C₆H₅FO
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44…49 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002316
Numer CAS: 371-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-736-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to pink Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥98.5 %